2'-Chlor-4'-fluoracetanilid
Lieferant: CHEMPUR
FL3155.5 FL3155.25 FL3155.100
CHMPFL3155.5EA 0 EUR
CHMPFL3155.5 CHMPFL3155.25 CHMPFL3155.100
2'-Chlor-4'-fluoracetanilid
2'-Chlor-4'-fluoracetanilid
Formel: C₈H₇ClFNO
Siedepunkt: 332 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 117 °C
MDL: MFCD00042594
CAS-Nummer: 399-35-9