Ethylchlordifluoracetat 98%, Stäbe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
Synonyme: Chlordifluoressigsäureethylester
A14232.14 A14232.22
A14232.14EA 62.5 EUR
A14232.14 A14232.22
Ethylchlordifluoracetat 98%, Stäbe
Ethylchlordifluoracetat
Purity: 98% CAS No.: 383-62-0 Molecular Formula: ClF2CCO2CH2CH3 Formula Weight: 158.53 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.3580 Boiling Point: 96-97° Beilstein Reference: 1761413 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00013662
Formel: C₄H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 158.53 g/mol
Siedepunkt: 96…97 °C
Dichte: 1.252
Flammpunkt: 18 °C (64 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00013662
CAS-Nummer: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3 II