Ethylchlordifluoracetat
Lieferant: FLUOROCHEM
Synonyme: Chlordifluoressigsäureethylester
001174-25G 001174-100G
FLUO001174-25GEA 45.9 EUR
FLUO001174-25G FLUO001174-100G
Ethylchlordifluoracetat
Ethylchlordifluoracetat
Formel: C₄H₅ClF₂O₂
Molecular Weight: 158.53 g/mol
Siedepunkt: 95…96 °C (1013 hPa)
Dichte: 1.253 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00013662
CAS-Nummer: 383-62-0
EINECS: 206-850-0
UN: 2924
ADR: 3 II