Methylchlordifluoracetat 98%, Stäbe
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Gefahr
A18623.09 A18623.30
A18623.09EA 34 EUR
A18623.09 A18623.30
Methylchlordifluoracetat 98%, Stäbe
Methylchlordifluoracetat
Purity: 98% CAS No.: 1514-87-0 Molecular Formula: ClCF2CO2CH3 Formula Weight: 144.50 Flash Point: 19°(66°F) Refractive Index: 1.3500 Boiling Point: 79-81° Beilstein Reference: 1756072 UN No.: 2924 MDL No.: MFCD00000775
Formel: C₃H₃ClF₂O₂
Siedepunkt: 79…81 °C
Dichte: 1,371
Flammpunkt: 19 °C (66 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000775
CAS-Nummer: 1514-87-0
EINECS: 216-154-9
UN: 2924
ADR: 3,II