1-Chlor-2-iodethan 96% stabilisiert, Flüssigkeit

Lieferant: Thermo Scientific
Achtung


Stabilisierung: Stabilisiert mit Kupfer

L10742.03 L10742.06 L10742.14
L10742.03EA 37.9 EUR
L10742.03 L10742.06 L10742.14
1-Chlor-2-iodethan 96% stabilisiert, Flüssigkeit
1-Chlor-2-iodethan

Purity: 96% CAS No.: 624-70-4 Molecular Formula: ClCH2CH2I Formula Weight: 190.41 Refractive Index: 1.5660 Boiling Point: 61-62°/30mm MDL No.: MFCD00041453

Formel: C₂H₄ClI
Molecular Weight: 190,41 g/mol
Siedepunkt: 61…62 °C (30 mmHg)
Schmelzpunkt: –15,6 °C
Dichte: 2,088
Flammpunkt: >100 °C (212 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00041453
CAS-Nummer: 624-70-4

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR