3-Chlor-1-iodpropan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 1-Chlor-3-iodpropan, Trimethylenchloriodid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
234478-100G 234478-25G
SIAL234478-100GEA 140 EUR
SIAL234478-100G SIAL234478-25G
3-Chlor-1-iodpropan, Sigma-Aldrich®
3-Chlor-1-iodpropan
Formel: C₃H₆ClI
Molecular Weight: 204.44 g/mol
Siedepunkt: 171
Dichte: 1.904 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001096
CAS-Nummer: 6940-76-7
EINECS: 230-088-8