1-Chlor-4-iodbutan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
396222-25ML
396222-5ML
SIAL396222-25MLEA
265
EUR
SIAL396222-25ML
SIAL396222-5ML
1-Chlor-4-iodbutan, Sigma-Aldrich®
1-Chlor-4-iodbutan
Formel:
C₄H₈ClI Molecular Weight: 218,46 g/mol |
MDL:
MFCD00039415 CAS-Nummer: 10297-05-9 EINECS: 233-669-4 |