2-Chlorethylisocyanat 98%

Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr

Synonyme: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester

221190010 221190050 221190250
ACRO221190010EA 26.1 EUR
ACRO221190010 ACRO221190050 ACRO221190250
2-Chlorethylisocyanat 98%
2-Chlorethylisocyanat
Formel: C₃H₄ClNO
Molecular Weight: 105,52 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,237 g/cm³
Flammpunkt: 56 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002043
CAS-Nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4450 to 1.4490 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR