2-Chlorethylisocyanat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Isocyanic acid 2-Chloroethyl ester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
538337-25G 538337-5G
SIAL538337-25GEA 62.8 EUR
SIAL538337-25G SIAL538337-5G
2-Chlorethylisocyanat, Sigma-Aldrich®
2-Chlorethylisocyanat
Formel: C₃H₄ClNO
Molecular Weight: 105,52 g/mol
Siedepunkt: 135 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,24 g/cm³ (15 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00002043
CAS-Nummer: 1943-83-5
EINECS: 217-734-4
UN: 3080
ADR: 6.1,II