2-Chlorethylisothiocyanat ≥97%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
L11604.03
L11604.06
L11604.03EA
29.4
EUR
L11604.03
L11604.06
2-Chlorethylisothiocyanat ≥97%
2-Chlorethylisothiocyanat
Purity: 97%
CAS No.: 6099-88-3
Molecular Formula: ClCH2CH2NCS
Formula Weight: 121.59
Flash Point: 96°(205°F)
Refractive Index: 1.5560
Boiling Point: 79-80°/13mm
Beilstein Reference: 605585
UN No.: 2922
MDL No.: MFCD00041125
Formel:
C₃H₄ClNS Siedepunkt: 79…80 °C (13 mmHg) Dichte: 1,265 Flammpunkt: 96 °C (205 °F) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00041125 CAS-Nummer: 6099-88-3 ADR: 8,III |