2-(2-Chlorethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
162965-250G 162965-50G
SIAL162965-250GEA 128 EUR
SIAL162965-250G SIAL162965-50G
2-(2-Chlorethoxy)ethanol, Sigma-Aldrich®
2-(2-Chloroethoxy)ethanol
Formel: C₄H₉ClO₂
Molecular Weight: 124,57 g/mol
Siedepunkt: 79 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,175 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00002870
CAS-Nummer: 628-89-7
EINECS: 211-059-9
UN: 3334
ADR: 9,