(Dichlormethyl)methylether 97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Dichlormethyl-methylether, Dichlor(methoxy)methan
113470100 113471000
ACRO113470100EA 29.9 EUR
ACRO113470100 ACRO113471000
(Dichlormethyl)methylether 97%
(Dichlormethyl)methylether
Formel: C₂H₄Cl₂O
Molecular Weight: 114,96 g/mol
Siedepunkt: 85 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,27 g/cm³
Flammpunkt: 22 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000828
CAS-Nummer: 4885-02-3
EINECS: 225-498-9
UN: 2924
ADR: 3,II
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4290 to 1.4330 (20°C, 589 nm)
GC ≥96.0 %