1,1-Dichlor-2,2-diethoxyethan, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
D54206-25G D54206-100G
SIALD54206-25GEA 118 EUR
SIALD54206-25G SIALD54206-100G
1,1-Dichlor-2,2-diethoxyethan, Sigma-Aldrich®
1,1-Dichloro-2,2-diethoxyethane
Formel: Cl₂HCCH(OCH₂CH₃)₂
Siedepunkt: 152…154 °C (1013 hPa)
Dichte: 1,4839 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00000849
CAS-Nummer: 619-33-0
EINECS: 210-591-9
UN: 1993
ADR: 3,III