Chloracetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: 1-Chlor-2,2-dimethoxyethan
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
C19406-100G C19406-500G
SIALC19406-100GEA 46.7 EUR
SIALC19406-100G SIALC19406-500G
Chloracetaldehyddimethylacetal, Sigma-Aldrich®
Chloracetaldehyddimethylacetal
Formel: C₄H₉ClO₂
Molecular Weight: 124,57 g/mol
Siedepunkt: 128 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: < –73 °C
Dichte: 1,098 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00000948
CAS-Nummer: 97-97-2
EINECS: 202-624-0
UN: 1993
ADR: 3,III