Chloressigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
215163-100G 215163-25G
SIAL215163-100GEA 304 EUR
SIAL215163-100G SIAL215163-25G
Chloressigsäureanhydrid, Sigma-Aldrich®
Chloressigsäureanhydrid
Formel: C₄H₄Cl₂O₃
Siedepunkt: 203 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 56…58 °C
Dichte: 1,5497 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00000929
CAS-Nummer: 541-88-8
EINECS: 208-794-2
UN: 3261
ADR: 8,II
Merck Index: 13,02130