1,3-Dichlor-2-propanol, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Glycerin-α,γ-dichlorhydrin
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ100
184489-100G
184489-500G
SIAL184489-100GEA
79.1
EUR
SIAL184489-100G
SIAL184489-500G
1,3-Dichlor-2-propanol, Sigma-Aldrich®
1,3-Dichlor-2-propanol
Formel:
ClH₂CCHOHCH₂Cl Molecular Weight: 128.99 g/mol Siedepunkt: 174 Schmelzpunkt: –4 °C Dichte: 1.36 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 85 Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00000951 CAS-Nummer: 96-23-1 EINECS: 202-491-9 UN: 2750 ADR: 6.1 II Merck Index: 13,03100 |
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...