Chloralhydrat, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Trichloracetaldehyd Monohydrat, 2,2,2-Trichlor-1,1-ethandiol

15307-100G-R 15307-2.5KG-R 15307-500G-R 15307-6X2.5KG- 15307-6X500G-R
SIAL15307-100G-REA 46.6 EUR
SIAL15307-100G-R SIAL15307-2.5KG-R SIAL15307-500G-R SIAL15307-6X2.5KG- SIAL15307-6X500G-R
Chloralhydrat, Sigma-Aldrich®
Chloralhydrat
Formel: Cl₃CCH(OH)₂
Molecular Weight: 165,4 g/mol
Siedepunkt: 97,5 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 52 °C
Dichte: 1,901 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00044479
CAS-Nummer: 302-17-0
EINECS: 206-117-5
UN: 2811
ADR: 6.1,III
Merck Index: 12,02113
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=5db96e6ffe14849c6ffd0c2edd3db048fe472e17&vid=ca79a0593c65b3105b1880795fdc5b4255a7a421&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR