Butyronitril 99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Buttersäurenitril
108140025 108141000 108145000
ACRO108140025EA 230 EUR
ACRO108140025 ACRO108141000 ACRO108145000
Butyronitril 99%
Butyronitril
Formel: C₄H₇N
Molecular Weight: 69,11 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,79 g/cm³
Flammpunkt: 16 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001968
CAS-Nummer: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01597
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.3830 to 1.3850 (20°C, 589 nm)
GC ≥98.5 %
Color scale ≤5 APHA
UV at 250 nm A: ≤0.005
Residue after evaporation ≤2 ppm
Acidity ≤0.0002 meq/g