Butyronitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Buttersäurenitril
L02999.AK L02999.AU
L02999.AKEA 37.7 EUR
L02999.AK L02999.AU
Butyronitril ≥99%
Butyronitril
Purity: 99% CAS No.: 109-74-0 Molecular Formula: C4H7N Formula Weight: 69.11 Flash Point: 18°(64°F) Refractive Index: 1.3840 Melting Point: -112° Boiling Point: 115-117° Beilstein Reference: 1361452 Merck Reference: 14,1597 UN No.: 2411 MDL No.: MFCD00001968
Formel: C₄H₇N
Molecular Weight: 69,11 g/mol
Siedepunkt: 115…117 °C
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,792
Flammpunkt: 18 °C (64 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001968
CAS-Nummer: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 14,1597