Butyronitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Buttersäurenitril
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
538264-100ML 538264-1L
SIAL538264-100MLEA 64.6 EUR
SIAL538264-100ML SIAL538264-1L
Butyronitril, Sigma-Aldrich®
Butyronitril
Formel: C₄H₇N
Molecular Weight: 69,11 g/mol
Siedepunkt: 118 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –112 °C
Dichte: 0,79 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 18 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001968
CAS-Nummer: 109-74-0
EINECS: 203-700-6
UN: 2411
ADR: 3,II
Merck Index: 13,01597