Propiononitril ≥99%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Propionsäurenitril, Cyanethan
A13203.AK A13203.AU
A13203.AKEA 36.6 EUR
A13203.AK A13203.AU
Propiononitril ≥99%
Propiononitril
Purity: 99% CAS No.: 107-12-0 Molecular Formula: CH3CH2CN Formula Weight: 55.08 Flash Point: 6°(42°F) Refractive Index: 1.3660 Odour: Pleasant Melting Point: -92° Boiling Point: 97-98° Beilstein Reference: 773680 Merck Reference: 14,7827 UN No.: 2404 MDL No.: MFCD00001948
Formel: C₃H₅N
Molecular Weight: 55,08 g/mol
Siedepunkt: 97…98 °C
Schmelzpunkt: –92 °C
Dichte: 0,781
Flammpunkt: 6 °C (42 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001948
CAS-Nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 14,7827