Propiononitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: Propionsäurenitril, Cyanethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
8.07068.0100EA 43.7 EUR
8.07068.0100 8.07068.0500 8.07068.6190
Propiononitril zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Propiononitril
Formel: C₃H₅N
Molecular Weight: 55,08 g/mol
Siedepunkt: 97,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001948
CAS-Nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3 (6.1),II
Merck Index: 12,08012

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Solubility 99.4 g/l (20 °C)
Melting Point -92 °C
Molar Mass 55.08 g/mol
Boiling Point 97 °C (1013 hPa)
Vapor Pressure 50 hPa (20 °C)
Flash Point 12 °C
Refractive Index 1.366 (20 °C, 589 nm)
Explosion Limit 3.1 - 14 %(V)
Density 0.782 g/cm3 (20 °C)
pH 10 (50 g/l, H2O, 20 °C)
Ignition Point 515 °C
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR