Propiononitril, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck

Synonyme: Propionsäurenitril, Cyanethan

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200

185590-5ML 185590-100ML 185590-500ML
SIAL185590-5MLEA 39.7 EUR
SIAL185590-5ML SIAL185590-100ML SIAL185590-500ML
Propiononitril, Sigma-Aldrich®
Propiononitril
Formel: C₃H₅N
Molecular Weight: 55,08 g/mol
Siedepunkt: 97,2 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –93 °C
Dichte: 0,782 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 12 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00001948
CAS-Nummer: 107-12-0
EINECS: 203-464-4
UN: 2404
ADR: 3,II
Merck Index: 12,08012

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR