3-Methoxypropiononitril, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 3-Methoxypropanenitrile, 3-Methoxypropionitrile
65290-1L-F 65290-250ML-F
SIAL65290-1L-FEA 227 EUR
SIAL65290-1L-F SIAL65290-250ML-F
3-Methoxypropiononitril, Sigma-Aldrich®
3-Methoxypropiononitril
Formel: C₄H₇NO
Molecular Weight: 85,11 g/mol
Siedepunkt: 165 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –63 °C
Dichte: 0,94 g/cm³ (20 °C)
MDL: MFCD00001958
CAS-Nummer: 110-67-8
EINECS: 203-790-7