2-Heptanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W254401-1KG-K W254401-20KG-K W254401-8KG-K
SIALW254401-1KG-KEA 125 EUR
SIALW254401-1KG-K SIALW254401-20KG-K SIALW254401-8KG-K
2-Heptanon, Sigma-Aldrich®
2-Heptanon
Formel: C₇H₁₄O
Molecular Weight: 114.19 g/mol
Siedepunkt: 150
Schmelzpunkt: –35 °C
Dichte: 0.8111 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 43
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009513
CAS-Nummer: 110-43-0
EINECS: 203-767-1
UN: 1110
ADR: 3 III
Merck Index: 13,04683