2-Nonanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methyl-heptylketon, Heptyl-methylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W278505-1KG-K W278505-250G-K W278505-5KG-K
SIALW278505-1KG-KEA 257 EUR
SIALW278505-1KG-K SIALW278505-250G-K SIALW278505-5KG-K
2-Nonanon, Sigma-Aldrich®
2-Nonanon
Formel: C₉H₁₈O
Molecular Weight: 142,24 g/mol
Siedepunkt: 192 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –15 °C
Dichte: 0,82 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009553
CAS-Nummer: 821-55-6
EINECS: 212-480-0