2-Octanon ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Octan-2-one
A11643.AK A11643.AU A11643.0J
A11643.AKEA 29.5 EUR
A11643.AK A11643.AU A11643.0J
2-Octanon ≥98%
2-Octanon
Purity: 98% CAS No.: 111-13-7 Molecular Formula: CH3(CH2)5C(O)CH3 Formula Weight: 128.22 Flash Point: 63°(145°F) Refractive Index: 1.4150 Melting Point: -16° Boiling Point: 172-173° Beilstein Reference: 635843 Merck Reference: 14,4711 MDL No.: MFCD00009540
Formel: C₈H₁₆O
Siedepunkt: 172…173 °C
Schmelzpunkt: –16 °C
Dichte: 0,819
Flammpunkt: 54 °C (129 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009540
CAS-Nummer: 111-13-7
EINECS: 203-837-1
UN: 1224
ADR: 3,III
Merck Index: 14,4711