2-Pentanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Gefahr
Synonyme: Methyl Propyl Ketone
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W284203-100G W284203-1KG W284203-20KG W284203-4KG
SIALW284203-100GEA 74.8 EUR
SIALW284203-100G SIALW284203-1KG SIALW284203-20KG SIALW284203-4KG
2-Pentanon, Sigma-Aldrich®
2-Pentanon
Formel: C₅H₁₀O
Molecular Weight: 86,13 g/mol
Siedepunkt: 100 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –78 °C
Dichte: 0,809 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 7 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009400
CAS-Nummer: 107-87-9
EINECS: 203-528-1
UN: 1249
ADR: 3,II
Merck Index: 12,06193