2-Undecanon ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Methylnonylketon, Nonylmethylketon
A17659.0E A17659.22 A17659.36
A17659.0EEA 358 EUR
A17659.0E A17659.22 A17659.36
2-Undecanon ≥98%
2-Undecanon
Purity: 98% CAS No.: 112-12-9 Molecular Formula: CH3(CH2)8COCH3 Formula Weight: 170.30 Flash Point: 89°(192°F) Refractive Index: 1.4300 Melting Point: 11-13° Boiling Point: 228° Beilstein Reference: 1749573 Merck Reference: 14,6104 UN No.: 3082 MDL No.: MFCD00009583
Formel: C₁₁H₂₂O
Molecular Weight: 170,3 g/mol
Siedepunkt: 228 °C
Schmelzpunkt: 11…13 °C
Dichte: 0,825
Flammpunkt: 89 °C (192 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009583
CAS-Nummer: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 14,6104