2-Undecanon, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Synonyme: Methylnonylketon, Nonylmethylketon
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300
W309311-100G-K W309311-1KG-K
SIALW309311-100G-KEA 206 EUR
SIALW309311-100G-K SIALW309311-1KG-K
2-Undecanon, Sigma-Aldrich®
2-Undecanon
Formel: C₁₁H₂₂O
Molecular Weight: 170,3 g/mol
Siedepunkt: 231 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: ∼12 °C
Dichte: 0,83 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 96 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009583
CAS-Nummer: 112-12-9
EINECS: 203-937-5
UN: 3082
ADR: 9,III
Merck Index: 12,06178