Ethylmethylketon, reinst

Lieferant: Bernd Kraft
Gefahr

Synonyme: Ethylmethylketon, MEK, EK 500 Additiv, Methyl-ethylketon, 2-Butanon, Methylethylketon, Ethyl-methylketon

07018.3700 07018.4700 07018.2700
KRAF07018.3700EA 38 EUR
KRAF07018.3700 KRAF07018.4700 KRAF07018.2700
Ethylmethylketon, reinst
Ethylmethylketon
Formel: C₂H₅COCH₃
Siedepunkt: 79,6 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –86 °C
Dichte: 0,8054 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: –4 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00011648
CAS-Nummer: 78-93-3
EINECS: 201-159-0
UN: 1193
ADR: 3,II
REACH: 01-2119457290-43
Merck Index: 13,06097
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=8b6656888f6a9a4c0c5ed3053bb2a3dcd8b3af66&vid=17cb98abf677b90f8bac752664d5c0cfd6765591&prid=web&clid=SAPDAM

Bestellen


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR