Aceton ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
Lieferant: Honeywell Chemicals
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
31062-2.5L
31062-7L
31062-2.5LEA
93.15
EUR
31062-2.5L
31062-7L
Aceton ≥99,8% (durch GC), CHROMASOLV™ zur Analyse von Dioxinen, Furan und PCB, Riedel-de Haën™
Aceton
- High purity chromatography solvents
- Suitability tested for specified use from HPLC up to UHPLC-MS applications.
Formel:
CH₃COCH₃ Molecular Weight: 58.08 g/mol Siedepunkt: 55…57 °C (1.013 hPa) Schmelzpunkt: –95 °C Dichte: 0.79 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 14.3 %(V) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Spezifikation Testergebnisse
Refractive Index | n20/D 1.359 (lit.) |
Vapor Density | 2 (vs air) |
Assay (GC) | Min. 99.8 % |
Non-volatile matter | Max. 0.0005 % |
Water (Karl Fischer) | Max. 0.2 % |
Suitability for GC-MS of dioxines, furanes, PCPs | complying |