Aceton, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Propanon, DMK, 2-Propanon, Dimethylketon
MQ300
W332607-1KG
W332607-20KG
W332607-8KG
SIALW332607-1KGEA
70.2
EUR
SIALW332607-1KG
SIALW332607-20KG
SIALW332607-8KG
Aceton, Sigma-Aldrich®
Aceton
Formel:
CH₃COCH₃ Molecular Weight: 58.08 g/mol Siedepunkt: 56.2 Schmelzpunkt: –95.4 °C Dichte: 0.792 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: <–20 °C (geschlossener Tiegel) Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008765 CAS-Nummer: 67-64-1 EINECS: 200-662-2 UN: 1090 ADR: 3 II REACH: 01-2119471330-49 Merck Index: 13,00067 |
|
Learn more

About VWR
Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...