Acetoacetanilid ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: Acetessigsäureanilid, Acetethansäureanilid, 3-Oxo-N-phenylbutanamid
A17534.0B A17534.30
A17534.0BEA 61.2 EUR
A17534.0B A17534.30
Acetoacetanilid ≥98%
Acetoacetanilid
Purity: 98+% CAS No.: 102-01-2 Molecular Formula: C6H5NHCOCH2COCH3 Formula Weight: 177.20 Flash Point: 150°(302°F) Odour: Odourless Boiling Point: 129°/24mm Beilstein Reference: 473419 Merck Reference: 14,58 MDL No.: MFCD00008780
Formel: C₁₀H₁₁NO₂
Molecular Weight: 177,2 g/mol
Siedepunkt: 129 °C (24 mmHg)
Schmelzpunkt: 83…86 °C
Dichte: 1,260
Flammpunkt: 150 °C (302 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00008780
CAS-Nummer: 102-01-2
EINECS: 202-996-4
Merck Index: 14,58