Ethylpyruvat 98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ketopropionsäureethylester, α-Ketopropionsäureethylester, Brenztraubensäureethylester, 2-Oxopropionsäureethylester
118941000 118945000
ACRO118941000EA 52.3 EUR
ACRO118941000 ACRO118945000
Ethylpyruvat 98%
Ethylpyruvat
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 144…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 1.0453 g/cm³
Flammpunkt: 45 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009123
CAS-Nummer: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear light yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4040 to 1.4060 (20°C, 589 nm)
GC ≥97.5 %