Ethylpyruvat ≥98%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Ketopropionsäureethylester, α-Ketopropionsäureethylester, Brenztraubensäureethylester, 2-Oxopropionsäureethylester
A15045.18 A15045.30 A15045.36
A15045.18EA 32.2 EUR
A15045.18 A15045.30 A15045.36
Ethylpyruvat ≥98%
Ethylpyruvat
Purity: 98% CAS No.: 617-35-6 Molecular Formula: C5H8O3 Formula Weight: 116.12 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 45°(113°F) Refractive Index: 1.4050 Odour: Pleasant Melting Point: -58° Boiling Point: 143-145° Beilstein Reference: 1071466 Merck Reference: 14,8021 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00009123
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 143…145 °C
Schmelzpunkt: –58 °C
Dichte: 1.050
Flammpunkt: 45 °C (113 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009123
CAS-Nummer: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Bestellen
TECHNISCHE DATEN
Environmentally Preferable