Ethylpyruvat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: 2-Ketopropionsäureethylester, α-Ketopropionsäureethylester, Brenztraubensäureethylester, 2-Oxopropionsäureethylester
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
8.06617.0100 8.06617.0500
8.06617.0100EA 64.8 EUR
8.06617.0100 8.06617.0500
Ethylpyruvat zur Synthese, Sigma-Aldrich®
Ethylpyruvat
Formel: C₅H₈O₃
Molecular Weight: 116.12 g/mol
Siedepunkt: 144…147 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: –50 °C
Dichte: 1.05 g/cm³ (20 °C)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009123
CAS-Nummer: 617-35-6
EINECS: 210-511-2
UN: 3272
ADR: 3 III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Solubility 10 g/l (20 °C)
Melting Point -58 °C
Molar Mass 116.11 g/mol
Boiling Point 144 - 146 °C (1013 hPa)
Flash Point 52 °C
Refractive Index 1.4056 (20 °C, 589 nm)
Density 1.05 g/cm3 (20 °C)
pH 2.2 (300 g/l, H2O, 20 °C)
Hazard Class 3
Hazard Class Description Flammable Liquid