Methylpyruvat 94%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Oxopropionsäuremethylester, 2-Ketopropionsäuremethylester, Brenztraubensäuremethylester, α-Ketopropionsäuremethylester
127651000 127650250 127655000
ACRO127651000EA 63.7 EUR
ACRO127651000 ACRO127650250 ACRO127655000
Methylpyruvat 94%
Methylpyruvat
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 134…137 °C (760 mmHg)
Dichte: 1,13 g/cm³
Flammpunkt: 39 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008754
CAS-Nummer: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Bestellen
Spezifikation Testergebnisse
Appearance Clear colorless to yellow Liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4035 to 1.4075 (20°C, 589 nm)
GC ≥92 %