Methylpyruvat ≥98%
Lieferant: Thermo Scientific
Achtung
Synonyme: 2-Oxopropionsäuremethylester, 2-Ketopropionsäuremethylester, Brenztraubensäuremethylester, α-Ketopropionsäuremethylester
A13966.14 A13966.22 A13966.36
A13966.14EA 27.5 EUR
A13966.14 A13966.22 A13966.36
Methylpyruvat ≥98%
Methylpyruvat
Purity: 98% CAS No.: 600-22-6 Molecular Formula: C4H6O3 Formula Weight: 102.09 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 39°(102°F) Refractive Index: 1.4040 Odour: Sweet Boiling Point: 135-137° Beilstein Reference: 1361953 Merck Reference: 14,8021 UN No.: 3272 MDL No.: MFCD00008754
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 135…137 °C
Dichte: 1,123
Flammpunkt: 39 °C (102 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008754
CAS-Nummer: 600-22-6
EINECS: 209-987-4
UN: 3272
ADR: 3,III
Merck Index: 14,8021