Ethylacetoacetat 99+%, reinst

Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung

Synonyme: Acetessigsäureethylester, 3-Oxobuttersäureethylester

220401000 220400025 220405000
ACRO220401000EA 20.1 EUR
ACRO220401000 ACRO220400025 ACRO220405000
Ethylacetoacetat 99+%, reinst
Ethylacetoacetat
Formel: C₆H₁₀O₃
Molecular Weight: 130.14 g/mol
Siedepunkt: 180 °C (760 mmHg)
Schmelzpunkt: –45 °C
Dichte: 1.03 g/cm³
Flammpunkt: 70 °C
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009199
CAS-Nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 13,03793

Bestellen

Spezifikation Testergebnisse

Appearance Clear liquid
Infrared spectrum Conforms
Refractive index 1.4180 to 1.4200 (20°C, 589 nm)
Water ≤0.1 % (K.F.)
GC ≥99.0 %
Color scale ≤10 APHA
Acidity (CH3COOH) ≤0.1 %


Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR