Ethylacetoacetat ≥99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
Achtung
Synonyme: Acetessigsäureethylester, 3-Oxobuttersäureethylester
A12544.0C A12544.0E A12544.30 A12544.36 AB116448.0250
A12544.0CEA 273 EUR
A12544.0C A12544.0E A12544.30 A12544.36 ABCRAB116448.0250
Ethylacetoacetat ≥99%
Ethylacetoacetat
Purity: 99+% CAS No.: 141-97-9 Molecular Formula: C6H10O3 Formula Weight: 130.14 Flash Point: 84°(183°F) Physical Form: Liquid Density: 1.025 Refractive Index: 1.4190 Appearance: Colourless Odour: Fruit-like Melting Point: -43° Boiling Point: 180-181° Beilstein Reference: 385838 Merck Reference: 14,3758 MDL No.: MFCD00009199
Formel: C₆H₁₀O₃
Siedepunkt: 180…181 °C
Schmelzpunkt: –43 °C
Dichte: 1,025
Flammpunkt: 84 °C (183 °F)
Lagertemperatur: Raumtemperatur
MDL: MFCD00009199
CAS-Nummer: 141-97-9
EINECS: 205-516-1
Merck Index: 14,3758