Di-tert-butylpyrocarbonat 97%
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid
189771000
189775000
ACRO189771000EA
109
EUR
ACRO189771000
ACRO189775000
Di-tert-butylpyrocarbonat 97%
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel:
C₁₀H₁₈O₅ Molecular Weight: 218,25 g/mol Siedepunkt: 56…57 °C (,5 mmHg) Schmelzpunkt: 22…24 °C Dichte: 1,02 g/cm³ Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008805 CAS-Nummer: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 2930 ADR: 6.1,II |
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | ≥96.0 % |
HPLC | ≥97.5 % |