Di-tert-butylpyrocarbonat 99%
Lieferant: Thermo Fisher Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid
194670100
194670250
194670500
194671000
194675000
ACRO194670100EA
45.2
EUR
ACRO194670100
ACRO194670250
ACRO194670500
ACRO194671000
ACRO194675000
Di-tert-butylpyrocarbonat 99%
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel:
C₁₀H₁₈O₅ Molecular Weight: 218.25 g/mol Siedepunkt: 56…57 °C (.5 mmHg) Schmelzpunkt: 22…24 °C Dichte: 1.02 g/cm³ Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Kühlschrank |
MDL:
MFCD00008805 CAS-Nummer: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 2930 ADR: 6.1 II |
|
Spezifikation Testergebnisse
Appearance | White Low melting crystalline solid |
Infrared spectrum | Conforms |
Titration by coupling | 98.5 to 101.5 % |