Di-tert-butylpyrocarbonat ≥97%
Lieferant: Thermo Scientific
Gefahr
Synonyme: Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid
A14708.22 A14708.36 A14708.14
A14708.22EA 111 EUR
A14708.22 A14708.36 A14708.14
Di-tert-butylpyrocarbonat ≥97%
Di-tert-butylpyrocarbonat
Purity: 97+% CAS No.: 24424-99-5 Molecular Formula: C10H18O5 Formula Weight: 218.25 Storage Temperature: 2°C to 8°C Flash Point: 37°(99°F) Physical Form: Low-melting solid Density: 0.950 Refractive Index: 1.4090 Sensitivity: Moisture Sensitive Appearance: White to pale yellow Odour: Mild Melting Point: 21-24° Boiling Point: 56-57°/0.5mm Beilstein Reference: 1911173 UN No.: 2930 MDL No.: MFCD00008805
Reagent for the introduction of the Boc protecting group
Formel: ((H₃C)₃COC(O))₂O
Molecular Weight: 218,25 g/mol
Siedepunkt: 56…57 °C (0,5 mmHg)
Schmelzpunkt: 21…24 °C
Dichte: 0,950
Flammpunkt: 37 °C (99 °F)
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00008805
CAS-Nummer: 24424-99-5
EINECS: 246-240-1
UN: 2930
ADR: 6.1,II
https://digitalassets.avantorsciences.com/adaptivemedia/rendition?id=ae68e9d9dc1f713c2e5ac96bd05040cec5c7bcdd&vid=719e05eb5ef4a6a4176af5e827ff4390d03d64ab&prid=web&clid=SAPDAM