Di-tert-butylpyrocarbonat
Lieferant: Thermo Scientific
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid
SB01692.1
SB01692.10
SB01692.50
MAYBSB01692.1EA
0
EUR
MAYBSB01692.1
MAYBSB01692.10
MAYBSB01692.50
Di-tert-butylpyrocarbonat
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel:
C₁₀H₁₈O₅ Molecular Weight: 218,25 g/mol Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 20…23 °C Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008805 CAS-Nummer: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 2930 ADR: 6.1,I |