Di-tert-butylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
|
Gefahr
|
Synonyme:
Pyrokohlensäuredi-tert-butylester, Di-tert-butyldicarbonat, DIBOC, Boc-Anhydrid
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
361941-25G
361941-5G
SIAL361941-25GEA
236
EUR
SIAL361941-25G
SIAL361941-5G
Di-tert-butylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Di-tert-butylpyrocarbonat
Formel:
C₁₀H₁₈O₅ Molecular Weight: 218,25 g/mol Siedepunkt: 235 °C (1013 hPa) Schmelzpunkt: 20…23 °C Dichte: 1,02 g/cm³ (20 °C) Flammpunkt: 37 °C Lagertemperatur: Raumtemperatur |
MDL:
MFCD00008805 CAS-Nummer: 24424-99-5 EINECS: 246-240-1 UN: 2930 ADR: 6.1,I |