Diethylpyrocarbonat
Lieferant: Serva
Achtung
Synonyme: Diethyldicarbonat, Pyrokohlensäurediethylester, DEPC
18835.01 18835.02
SERA18835.01EA 73.7 EUR
SERA18835.01 SERA18835.02
Diethylpyrocarbonat
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088