Diethylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diethyldicarbonat, Pyrokohlensäurediethylester, DEPC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
159220-100G 159220-25G 159220-5G
SIAL159220-100GEA 230 EUR
SIAL159220-100G SIAL159220-25G SIAL159220-5G
Diethylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088