Diethylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Lieferant: Merck
Achtung
Synonyme: Diethyldicarbonat, Pyrokohlensäurediethylester, DEPC
M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ200
D5758-50ML D5758-100ML D5758-25ML D5758-5ML
SIALD5758-50MLEA 315 EUR
SIALD5758-50ML SIALD5758-100ML SIALD5758-25ML SIALD5758-5ML
Diethylpyrocarbonat, Sigma-Aldrich®
Diethylpyrocarbonat
Formel: O(COOC₂H₅)₂
Molecular Weight: 162.14 g/mol
Siedepunkt: 93
Dichte: 1.123 g/cm³ (20 °C)
Flammpunkt: 69
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00009106
CAS-Nummer: 1609-47-8
EINECS: 216-542-8
Merck Index: 13,08088