2-Oxobuttersäure, Sigma-Aldrich®

Lieferant: Merck
Gefahr

Synonyme: 2-Ketobuttersäure, α-Ketobuttersäure

M-Clarity™ Qualitätsstufe = MQ300

W372307-100G-K W372307-1KG-K W372307-250G-K
SIALW372307-100G-KEA 765 EUR
SIALW372307-100G-K SIALW372307-1KG-K SIALW372307-250G-K
2-Oxobuttersäure, Sigma-Aldrich®
2-Oxobuttersäure
Formel: C₄H₆O₃
Molecular Weight: 102,09 g/mol
Siedepunkt: 178 °C (1013 hPa)
Schmelzpunkt: 30…32 °C
Dichte: 1,2 g/cm³ (17 °C)
Flammpunkt: 81 °C
Lagertemperatur: Kühlschrank
MDL: MFCD00004164
CAS-Nummer: 600-18-0
EINECS: 209-986-9
UN: 3261
ADR: 8,II

Bestellen

Learn more

About VWR

Avantor is a vertically integrated, global supplier of discovery-to-delivery solutions for...

Mehr About VWR